Learn More
NS 1619, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18063832
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
NS 1619, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18063832
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 18063832
Marke: Tocris Bioscience 3804/10
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Activator of BKCa (KCa1.1) channels
Large-conductance Ca2+-activated potassium (BKCa, KCa1.1) channel activator. Induces a concentration-dependent decrease in mitochondrial membrane potential (EC50 = 3.6 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NS 1619
CAS 153587-01-0
Summenformel C15H8F6N2O2
Menge 10 mg
Synonym 1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1,3-dihydro-1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-2h-benzimidazol-2-one, 1-2'-hydroxy-5'-trifluoromethylphenyl-5-trifluoromethyl-2 3h-benzimidazolone, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 3-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, acmc-20agb2, ns 1619, powder, lopac-n-170
InChI-Schlüssel YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=O)N2C3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)O
IUPAC-Name 3-[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 362.231
PubChem CID 4552
ChEBI CHEBI:34879
Formelmasse 362.23
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
NS 1619, Tocris Bioscience™ >