Learn More
NS 11021, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Activator of large-conductance Ca2+-activated potassium channels (BKCa, KCa1.1). Exhibits no modulatory effect on a variety of K+ (KV), Na+ and Ca2+ currents at concentrations <10 μM. Alters gating kinetics, but does not affect single channel conductance. Shown to bind BKCa in open and closed conformations; thought to bind the α subunit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NS 11021 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 511.24 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NS 11021, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur