Learn More
Thermo Scientific™ NP-40-Lysepuffer mit Glycerin (2X)
46.90 CHF - 75.65 CHF
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Konzentration | 2X |
Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
Format | Viskose Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15432969
|
Thermo Scientific™
J60143.AK |
250 mL |
75.65 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15422969
|
Thermo Scientific™
J60143.=E |
125 mL |
46.90 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Farblos | |
2X | |
Kühl lagern | |
Viskose Flüssigkeit |