missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit (ChIP)

Applications: Chromatin Immunoprecipitation

Marke:  Novus Biologicals™ NBP1-71712

Artikelnummer. 18283672

  • 783.00 CHF / 25 Reaktionen
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: 10x glycine, IP dilution buffer, H3 K4Me3 positive control antibody, Protein A/G magnetic beads, IP wash buffer 1, IP wash buffer 2, IP wash buffer 3, IP wash buffer 4, IP elution buffer, 5M NaCL, Proteinase K, Purification columns, Purification column Tubes, DNA binding buffer, DNA wash buffer, DNA elution buffer, Human RPL30 positive control primer pair
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Kit contains all the necessary components to perform 25 Immunoprecipitation experiments including a positive control antibody. This ChIP kit is specific for Histone H3 dimethyl Lysine 9.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

10x glycine, IP dilution buffer, H3 K4Me3 positive control antibody, Protein A/G magnetic beads, IP wash buffer 1, IP wash buffer 2, IP wash buffer 3, IP wash buffer 4, IP elution buffer, 5M NaCL, Proteinase K, Purification columns, Purification column Tubes, DNA binding buffer, DNA wash buffer, DNA elution buffer, Human RPL30 positive control primer pair
25 Immunoprecipitations
Chromata ChIP Histone H3
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Chromatin Immunoprecipitation of DNA from fixed Hela cells alongside a no antibody (No Ab) control
ChIP Histone H3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit (ChIP) > Chromata ChIP Histone H3 (Dimethyl Lys9)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt