Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip, pH 6-10
Nutzen Sie die ölfreie, problemlose isoelektrische Fokussierung (IEF)
Marke:  Invitrogen™ ZM0013
Artikelnummer. 12030216
  • 278.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind.
Requires : ZOOM IPGRunner System
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimale IEF-Auflösung beim Zoomen von Zielproteinen
  • Schnelle isoelektrische Fokussierung von Proteinen und einfache Handhabung
  • Jeder ZOOM-Streifen ist 7 cm lang und enthält eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem linearen pH-Gradienten
  • Großer pH-Bereich für eine umfassende Analyse
  • Einzeln mit eindeutigen Kennnummern, pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
Polyacrylamid
IPG-Streifen
Protein
ZOOM™
Trockeneis
ZOOM IPG-Streifen
6 bis 10
7 cm (Streifen)
Isoelektrische Fokussierung
12 strips
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer230914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberZM0013
Chargennummer220616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0013
Chargennummer201010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0013
Chargennummer240425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberZM0013
Chargennummer180410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2018 Catalog NumberZM0013
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip, pH 6-10 > IPG-Streifen pH 6-10