Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 4 to 12%
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Brand:  Invitrogen™ XP0412B
801.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15894072
  • 932.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Mini-Gel-Tank
Mini
Tris-Glycin
12-Well
Novex™, WedgeWell™
Nasseis
4 bis 12%
1,0 mm
30 bis 250 kDa
PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter
1 Welcome Pack
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 4 to 12% > 12-Well, 20 bis 250 kd