Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (10X)
Formuliert für die Trennung von Proteinen in denaturiertem Zustand auf Novex Tris-Glycin-Gelen
89.50 CHF - 464.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Laufpuffer |
---|---|
Konzentration | 10 X |
Produktlinie | Novex™ |
Includes: Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10x),500 ml
Benötigt: Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11559066
|
Invitrogen™
LC2675 |
500 ml |
89.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10040173
|
Invitrogen™
LC26754 |
4 x 1 l |
425.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11569066
|
Invitrogen™
LC26755 |
5 l |
464.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tris-Glycin Gele liefern abhängig vom eingesetzten Gel-Prozentsatz reproduzierbare Trennungen einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden.
- Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse
- Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
10 X | |
Novex™ |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Enthält: Novex™ TRIS-Glycin-SD-Laufpuffer (10X), 500 ml
Lagerung: Bei +4 bis 25 °C lagern
Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.