Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Nativer Probenpuffer (2x)
Ideal für native Laufbedingungen mit NuPAGE Tris-Acetat-Gelen
Marke:  Invitrogen™ LC2673
37.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11549066
  • 61.75 CHF / 20 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenladepuffer
Mini-Fertigproteinschalen
Flüssigkeit
20 mL
2 X
8.6
Novex™
Glycerin 56-81-5 (20-30)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3068287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC2673_LITL18 PROMO,LC2673
Chargennummer3017275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC2673_LITL18 PROMO,LC2673
Chargennummer2463804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2673_LITL18 PROMO,LC2673
Chargennummer2463808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2673_LITL18 PROMO,LC2673
Chargennummer2509831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2673_LITL18 PROMO,LC2673
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Nativer Probenpuffer (2x) > 20 ml