Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Buffer Kit, includes LC1676 & LC1675
Zur Verwendung mit Novex Tricin-Gelen
Marke: Invitrogen™ LC1677
217.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
229.97 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
Novex Tricin-SD-Laufpuffer (10X, 500 ml – LC1675) und Novex Tricin-SDS-Probenpuffer (2X, 20 ml – LC1676)
Beschreibung
Im von Schaegger und von Jagow (1) entwickelten Tricin-System ersetzt Tricin im Laufpuffer das Glycin. Dies führt zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Puffer-Kit | |
SDS-PAGE-Gel | |
Novex™ |
Das Novex™ Tricin-SDS-Puffer-Kit enthält Novex™ Tricin-SDS-Laufpuffer (10X, 500 ml – LC1675) und Novex™ Tricin-SDS-Probenpuffer (2X, 20 ml – LC1676). | |
Novex™ Tricin-Gel | |
1 kit |