Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
481.00 CHF - 493.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
• Novex™ TBE-Urea-Gele sind je nach Geltyp 4 bis 8 Wochen haltbar
Lagerung bei 4 °C.
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Cell
Gelanteil (%) 15 %
Geltyp TBE-Harnstoff
Produkttyp TBE-Gel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
12040126
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC6885BOX
10-Well
481.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12050126
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC68852BOX
12-Well
493.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12060126
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC68855BOX
15-Well
481.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 15% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 10–40 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
Novex TBE-Urea Gels can be stained by silver staining, ethidium bromide, and SYBR™ Green staining techniques after electrophoresis. The compact gels are available in 6%, 10%, or 15% formats and are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell.
Advantages of TBE-Urea Gels:
• Contains 7M urea for maximum denaturation
• Excellent resolution for fast size and purity confirmations of DNA or RNA oligos
• High resolution of short single-strand oligonucleotides
• Requires ∼10% sample concentration and volume of large or agarose gels
• Accurate and reproducible results
Formulation
Novex TBE-Urea gels are made with high-purity reagents, including Tris base, boric acid, EDTA, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, and 7M urea. Strict quality control ensures that gels and buffers are DNase- and RNase-free.
Recommended Buffers
For optimum performance, Novex™ TBE-Urea sample buffers and Novex™ TBE Running Buffer are strongly recommended for use with these gels. For analytical applications, Novex TBE-Urea Sample Buffer is recommended contains urea, the density agent Ficoll™, which yields sharper, straighter bands than conventional density agents, and the tracking dyes Bromophenol Blue and Xylene Cyanol.
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
• Novex™ TBE-Urea-Gele sind je nach Geltyp 4 bis 8 Wochen haltbar
Lagerung bei 4 °C.
15 %
TBE-Gel
10 Gele/Karton
Nasseis
XCell SureLock Mini-Cell
TBE-Harnstoff
20 bis 800 bp
Single-stranded DNA Oligos/RNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%