Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 10%
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
472.00 CHF - 483.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen • Novex™ TBE-Urea-Gele sind je nach Geltyp 4 bis 8 Wochen haltbar Lagerung bei 4 °C. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock Mini-Cell |
Gelanteil (%) | 10% |
Geltyp | TBE-Harnstoff |
Produkttyp | TBE-Gel |
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12010126
|
Invitrogen™
EC6875BOX |
10-Well |
476.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12020126
|
Invitrogen™
EC68752BOX |
12-Well |
483.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12030126
|
Invitrogen™
EC68755BOX |
15-Well |
472.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 10% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 20–55 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
Novex TBE-Urea Gels can be stained by silver staining, ethidium bromide, and SYBR™ Green staining techniques after electrophoresis. The compact gels are available in 6%, 10%, or 15% formats and are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell.
Advantages of TBE-Urea Gels:
• Contains 7M urea for maximum denaturation
• Excellent resolution for fast size and purity confirmations of DNA or RNA oligos
• High resolution of short single-strand oligonucleotides
• Requires ∼10% sample concentration and volume of large or agarose gels
• Accurate and reproducible results
Formulation
Novex TBE-Urea gels are made with high-purity reagents, including Tris base, boric acid, EDTA, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, and 7M urea. Strict quality control ensures that gels and buffers are DNase- and RNase-free.
Recommended Buffers
For optimum performance, Novex™ TBE-Urea sample buffers and Novex™ TBE Running Buffer are strongly recommended for use with these gels. For analytical applications, Novex TBE-Urea Sample Buffer is recommended contains urea, the density agent Ficoll™, which yields sharper, straighter bands than conventional density agents, and the tracking dyes Bromophenol Blue and Xylene Cyanol.
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen • Novex™ TBE-Urea-Gele sind je nach Geltyp 4 bis 8 Wochen haltbar Lagerung bei 4 °C. |
|
10% | |
TBE-Gel | |
10 Gele/Karton | |
Nasseis |
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE-Harnstoff | |
20 bis 800 bp | |
Single-stranded DNA Oligos/RNA |
Sicherheit und Handhabung
- X10 TBE-urea gel Invitrogen(tm) Novex(r) 10 well
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Urea