Learn More
Invitrogen™ SilverQuest™ Silber-Färbekit
30-mal empfindlicher als die Färbung mit kolloidalem Coomassie™ G-250
Marke: Invitrogen™ LC6070
585.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 25 Minigelen. Enthält: 250 ml Sensibilisator, 25 ml Färbemittel, 250 ml Entwickler, 2 ml Entwicklerverstärker, 250 ml Stopfenlösung, 60 ml Entfärber A, 60 ml Entfärber B
Beschreibung
Das SilverQuest™ Silberfärbungskit bietet eine schnelle und einfache Methode zur Silberfärbung von Proteinen und DNA in Polyacrylamidgelen. Das SilverQuest™ Silberfärbungskit wurde speziell für die empfindliche Silberfärbung, die mit massenspektrometrischen Analysen kompatibel ist, entwickelt.
- Hochempfindlich mit Proteinnachweis im Sub-Nanogramm-Bereich
- Mit massenspektrometrischen Analysen kompatibel
- Schnell: Proteinbanden können innerhalb einer Stunde visualisiert werden
- Einfach in der Anwendung: farbcodierte Lösungen für einfaches Färbeprotokoll
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 25 Minigelen Enthält: 250 ml Sensibilisierer 25 ml Färbemittel 250 ml Entwickler 2 ml Entwicklerverstärker 250 ml Stopfenlösung 60 ml Entfärber A 60 ml Entfärber B Lagerung des Kits bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C). 6 Monate lang stabil. |
|
Kolorimetrisch | |
Protein-Gel-Färbekit | |
1 kit |
In-Gel-Detektion | |
SilverQuest Silberfärbemittel | |
SilverQuest™ | |
Protein |
Sicherheit und Handhabung
- SilverQuest Silver Staining Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethylformamide, Silver nitrate, Formaldehyde, Methyl alcohol, Tetrasodium EDTA
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen