Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Purification System
Entwickelt für die Aufreinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin (6xHis)-Sequenz enthalten
Marke: Invitrogen™ K85001
1032.05 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 6 x 2 ml-Harzsäulen und Puffer für native und denaturierende Aufreinigung; 12 ml ProBond Vorgeladenes Harz
Beschreibung
- Verwendet proprietäres ProBond Nickel-Chelatharz und wird mit nativen und denaturierenden Puffern zur effizienten Aufreinigung rekombinanter Proteine unter verschiedenen Bedingungen geliefert
His-markierte Proteinaufreinigung, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Suspension | |
Sechs 2 ml-Harzsäulen und Puffer für die native und denaturierende Aufreinigung. Zwölf Milliliter ProBond™ Vorgeladenes Harz. Bei +4 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
6 purifications |
ProBond™ Aufreinigungssystem | |
His-Tag | |
ProBond™ |