Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ TRIS-Acetat-SD-Pufferkit (für TRIS-Acetat-Gele) , enthält je 1 LA0041, NP0004, NP0005, NP0007
Für die Trennung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht, wenn sie mit dem NuPAGE Tris-Acetat-SDS-Laufpuffer angewendet werden
Marke:  Invitrogen™ LA0050
161.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
187.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10718234
  • 281.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 20X NuPAGE TRIS-Acetat-SDS-Laufpuffer (500 ml), 10X NuPAGE Probenreduktionsmittel (250 μl), NuPAGE Antioxidans (15 ml), 4X NuPAGE LDS-Probenpuffer (10 ml)
Beschreibung
Beschreibung
  • NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gele können auch mit dem Tris-Glycin nativen Laufpuffer verwendet werden, um native Proteine besser als mit dem Tris-Glycin-Gel-System aufzutrennen
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer-Kit
SDS-PAGE-Gel
NuPAGE™
NuPAGE™ Tris-Acetat-SDS-Puffer-Kit (für Tris-Acetat-Gele) enthält:
• 20X NuPAGE™ TRIS-Acetat-SD-Laufpuffer (500 ml): Bei 4 bis 25 °C lagern
• 10X NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (250 µl): Bei 2 bis 8 °C lagern
• NuPAGE™ Antioxidans (15 ml): Bei 4 °C lagern
• 4X NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (10 ml): Bei 4  °C bis 25 °C lagern
NuPAGE™ Tris-Acetat-Gel
1 kit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ TRIS-Acetat-SD-Pufferkit (für TRIS-Acetat-Gele) , enthält je 1 LA0041, NP0004, NP0005, NP0007 > 1 Kit