Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Transferpuffer (20x)
Zur Übertragung von Proteinen von NuPAGE Novex-Gelen auf Membranen für Western Blots
Marke:  Invitrogen™ NP0006
43.31 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
50.16 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11539166
  • 75.25 CHF / 125 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
NuPAGE Transferpuffer können mit dem Novex Semi-Dry Blotter für Transfers unter halbtrockenen Bedingungen oder mit dem XCell II™ Blot Modul für Nass/Tank-Transfers verwendet werden. NuPAGE Antioxidant kann mit NuPAGE Transferpuffer eingesetzt werden, um den Transfer reduzierter Proteine auf eine Membran zu verbessern.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
20X.
Transferpuffer
NuPAGE™
Raumtemperatur
Transferpuffer
NuPAGE Gel
NuPAGE™ Gele
125 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2988243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP0006
Chargennummer2494337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Chargennummer2494343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Chargennummer2525428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Chargennummer2557162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Transferpuffer (20x) > 125 ml