Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Pufferkit (für Bis-Tris-Gele)
Alle Puffer werden aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Marke:  Invitrogen™ NP0050
162.26 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
172.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10673853
  • 283.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NuPAGE MOPS SD-Laufpuffer (20X, 500 ml), NuPAGE Probenreduktionsmittel (10X, 250 μl) mit 500 mM Dithiothreitol, NuPAGE Antioxidans (15 ml), NuPAGE LDS-Probenpuffer (4X, 10 ml)
Requires : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Beschreibung
Beschreibung
Das NuPAGE MOPS SDS Pufferkit wurde für die Trennung von mittleren bis großen Proteinen in NuPAGE Novex Bis-Tris-Gelen entwickelt. Vorgemischte NuPAGE Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laufpuffer
SDS-PAGE-Gel
NuPAGE™ Bis-Tris-Gel
1 kit
Enthält
• NuPAGE™ MOPS SD-Laufpuffer (20X, 500 ml)
• NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10X, 250 µl) mit 500 mM Dithiothreitol
• NuPAGE™ Antioxidans (15 ml)
• NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (10 ml)
Lagerung jeweils bei bei 4 °C. NuPAGE™ LDS-Probenpuffer vor der Verwendung auf 25 °C aufwärmen.
Raumtemperatur
NuPAGE™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Pufferkit (für Bis-Tris-Gele) > 1 Kit