Learn More
Invitrogen™ Zelllysepuffer II
Zelllysepuffer II ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Lysepuffer, der für die Vorbereitung von Zellextrakten für ELISA-, Western Blotting- und Antikörperbead Immunoassays (Luminex)-Anwendungen geeignet ist.
Marke: Invitrogen™ FNN0021
210.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Zelllysepuffer II ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Lysepuffer, der für die Vorbereitung von Zellextrakten für ELISA-, Western Blotting- und Antikörperbead Immunoassays (Luminex)-Anwendungen geeignet ist. Der Puffer wird für die Extraktion von Gesamtprotein verwendet und nutzt eine detergenzienbasierte Lyse, wodurch kein mechanischer Zellaufschluss erforderlich ist. Die Formulierung hilft dabei, die Proteinstruktur und -funktion beizubehalten, die für Enzymassays oder Immunassays benötigt werden.
Pufferformulierung: 50 mM Tris, pH 7,4, 250 mM NaCl, 5 mM EDTA, 50 mM NaF, 1 mM Na3VO4, 1 % Detergens, 0,02 % NaN3
Dieser Zelllysepuffer enthält keine Proteaseinhibitoren und sollte unmittelbar vor der Anwendung mit 1 mM PMSF und einem Protease-Inhibitor-Cocktail (Kat. A32955) ergänzt werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Zelllysepuffer | |
100 ml | |
Trockeneis |