Learn More
Invitrogen™ NI-NTA Agarose
Mit Nickel beladenes Affinitätsharz, das zur Reinigung rekombinanter Proteine verwendet werden kann, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
546.00 CHF - 3495.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. Ni-NTA-Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil.
Stationäre Phase Ni-NTA
Typ Agarose
Form Suspension
Säulentyp Affinitätssäule
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50 %-Aufschlämmung in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni aufgeladen wird2+
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11520656
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
R90101
10 ml
546.00 CHF
10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11540656
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
R90115
25 ml
898.00 CHF
25 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11530656
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
R90110
100 ml
3495.00 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Ni-NTA-Agarose ist ein nickelbeladenes Affinitätsharz, das zur Reinigung rekombinanter Proteine verwendet werden kann, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
  • An das Harz gebundene Proteine können entweder mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert oder durch Konkurrenz mit Imidazol oder Histidin eluiert werden
  • Die einstufige Reinigung kann sowohl unter nativen als auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt werden
  • Ni-NTA verwendet den chelatbildenden Liganden Nitrilotriessigsäure (NTA) in Verbindung mit einem quervernetzten, 6 %igen Agaroseharz, das für den Einsatz in Batch- und Schwerkraftfluss-Anwendungen geeignet ist
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 4 °C
Spezifikation
Spezifikation
Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. Ni-NTA-Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil.
Agarose
Affinitätssäule
Ni-NTA
Suspension
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NI-NTA Agarose