Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Probenvorbereitungs-Kit
Enthält Probenvorbereitungs-Reagenzien für die native Gelelektrophorese
Marke: Invitrogen™ BN2008
389.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 1 ml 10 % DDM, 1 ml 5 % Digitonin, 10 ml NativePAGE, 4X-Probenpuffer, 0,5 ml NativePAGE 5 % G-250 Probenadditiv
Beschreibung
Das Kit enthält zwei gebrauchsfertige Detergenslösungen, 10 % DDM (n-Dodecyl-β-D-maltosid) und 5 % Digitonin, zur Verbesserung der Löslichkeit von hydrophoben Proteinen und Membranproteinen während der Probenvorbereitung. Proben, die mit 10 % DDM, 5 % Digitonin oder dem NativePAGE Probenvorbereitungs-Kit vorbereitet wurden, sind kompatibel mit NativePAGE Novex Bis-Tris-Gelen für native Elektrophorese und zeigen eine höhere Auflösung und reduzierte Streifenbildung.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Enthält: • 1 ml 10 % DDM • 1 ml 5 % Digitonin • 10 ml NativePAGE™ 4X Probenpuffer • 0,5 ml NativePAGE™ 5 % G-250 Probenadditiv. Das Kit bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
Natives Gel | |
NativePAGE™ Gele | |
1 kit |
Probenladepuffer | |
PAGE-Probenvorbereitungskit | |
NativePAGE™ | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen