Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ 5 % G-250 Probenadditiv
Zum Hinzufügen zu Proben, die mit dem NativePAGE Probenpuffer und Detergenzien (10 % DMM oder 5 % Digitonin) vorbereitet wurden, unmittelbar vor dem Auftragen der Proben auf NativePAGE Gele
Marke:  Invitrogen™ BN2004
110.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10433092
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieser Zusatzstoff ist auch im NativePAGE Sample Prep Kit enthalten. Die mit 10 % DDM, 5 % Digitonin oder dem NativePAGE Probenvorbereitungs-Kit vorbereiteten Proben sind kompatibel mit NativePAGE Novex Bis-Tris-Gelen für die native Elektrophorese und sorgen für eine höhere Auflösung und reduzierte Streifenbildung.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Natives Gel
NativePAGE™ Gele
0.5 mL
Probenladepuffer
PAGE G-250-Probenzusatzstoff
NativePAGE™
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3048852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBN2004
Chargennummer2489760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2004
Chargennummer2526354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2004
Chargennummer2551689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2004
Chargennummer2591801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2004
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NativePAGE™ 5 % G-250 Probenadditiv > 0,5 ml