Learn More
Invitrogen™ Novex™ Midi Tris-Glycine Plus Resupply Pack, 4 to 20%, WedgeWell™ format
The Novex Tris-Glycine Resupply Pack, Wedgewell format simplifies your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders. Novex Tris-Glycine gels provide reproducible separation of a wide range of proteins into well-resolved bands, based on traditional Laemmli protein electrophoresis.
2295.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Novex Tris-Glycine gels, 10 x 10 gels
• Novex Tris-Glycine Running Buffer (10X), 5 L
• PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa)
Zur Verwendung mit (Geräte) SureLock Tandem Midi Gel Tank, XCell4 SureLock Midi-Cell
Gelanteil (%) 4 bis 20%
Gelgröße Midi
Geltyp Tris-Glycine Plus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
30131602
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
STM5008-RS10
20-Well
2295.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30131980
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
STM5009-RS10
26-Well
2295.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Novex Tris-Glycine gels, 10 x 10 gels
• Novex Tris-Glycine Running Buffer (10X), 5 L
• PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa)
4 bis 20%
Tris-Glycine Plus
20 to 200 kDa
1 Kit
SureLock Tandem Midi Gel Tank, XCell4 SureLock Midi-Cell
Midi
Protein
Denaturierend, nativ
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ Midi Tris-Glycine Plus Resupply Pack, 4 to 20%, WedgeWell™ format