Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-8
Sandwich-ELISA-Kit
916.00 CHF - 2815.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P10145 |
---|---|
Assay-Bereich | 15.6 bis 1000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <5 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10786703
|
Invitrogen™
KHC0081 |
96 Tests |
916.00 CHF
96 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10232593
|
Invitrogen™
KHC0082 |
2 x 96 Tests |
1186.00 CHF
192 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10650924
|
Invitrogen™
KHC0081C |
5 x 96 Tests |
2815.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Human Interleukin 8 (Hu IL-8)-ELISA quantifiziert Hu IL-8 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-8.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-8 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Gesamt-Inkubationszeit des Assays beträgt nur 2.5 Stunden
- Die Wells der mitgelieferten 96 Well-Mikrotiterplatte sind mit für Human-IL-8-spezifischen monoklonalen Auffangantikörpern beschichtet
- In diese Wells werden Proben, einschließlich eines Standards mit Human-IL-8-Inhalt, Kontrollen und unbekannten Substanzen, pipettiert, gefolgt von einem biotinylierten polyklonalen Nachweisantikörper
- Während der ersten Inkubation bindet das Human-IL-8-Antigen gleichzeitig an den immobilisierten Auffangantikörper und an den in Lösungsphase biotinylierten Nachweisantikörper an einer zweiten Stelle
- Nach dem Waschen wird eine Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (HRP) hinzugegeben
- Diese bindet an den biotinylierten Nachweisantikörper und bildet ein vierteiliges Sandwich
- Nach einer zweiten Inkubation und einem Waschvorgang zur Entfernung aller ungebundenen Enzyme wird eine Substratlösung (TMB) hinzugegeben, auf die das gebundene Enzym einwirkt und eine Färbung erzeugt
- Die Farbintensität dieses Produkts verhält sich direkt proportional zur Human-IL-8-Konzentration in der Originalprobe. Die optische Dichte kann auf einem standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegerät abgelesen werden.
Praktisches Kit-Format
Das Kit enthält eine mit Auffangantikörpern vorbeschichtete Platte, wodurch ein Beschichtungsprozess über Nacht entfällt. Die Platten werden maschinell beschichtet, um eine geringe Variabilität zwischen den Wells zu gewährleisten. Zudem hat die Platte die Form entnehmbarer 8 Well-Streifen, mit denen Sie nach Bedarf auch geringe Anzahlen von Proben verarbeiten können. Jedes ELISA-Kit ist validiert bezüglich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Konsistenz von Charge zu Charge.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
P10145 | |
<5 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GCP-1, GCP1, IL8, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1 | |
3.9 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
15.6 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
3576 | |
6.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<5 pg/ml | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
2 h 30 min |