Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-1B
Quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes IL-1β in Serum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium
916.00 CHF - 2815.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01584 |
---|---|
Assay-Bereich | 3.9 bis 250 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 1 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10130573
|
Invitrogen™
KHC0011 |
96 Tests |
916.00 CHF
96 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10150573
|
Invitrogen™
KHC0012 |
2 x 96 Tests |
1178.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10140573
|
Invitrogen™
KHC0011C |
5 x 96 Tests |
2815.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Human Interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA quantifiziert Hu IL-1β in Humanserum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Das Assay erkennt ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes Hu IL-1β.Funktionsprinzip der Methode Der Human-IL-1β Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IL-1β ist relevant für die Immunantwort.
Spezifikation
Gehäuse P01584 | |
1 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-1, IL1-BETA, IL1F2 | |
4.4 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
3.9 bis 250 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
3553 | |
6.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
1 pg/ml | |
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
2 Std 55 Min |