Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, PVDF, normale Größe
GREENER_CHOICE
Zur Übertragung von Proteinen mit dem iBlot Gel-Transfergerät
374.00 CHF - 780.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Format Transferstapel
Material PVDF
Porengröße 0.2 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Eine Box mit iBlot Transferstapel, enthaltend 10 Stapel
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11330982
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
IB401032
Mini, 8 x 8 cm
780.00 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11524906
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
IB401002
Mini, 8 x 8 cm
374.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die iBlot Transferstapel werden verwendet, um Proteine mit dem iBlot Gel-Transfergerät zu übertragen. Die iBlot Transferstapel sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: iBlotGel-Transferstapel verfügen über integrierte PVDF- oder Nitrozellulose-Transfermembranen für Dry-Blotting von Proteinen, iBlot DNA-Transferstapel verfügen über eine integrierte Nylon-Transfermembran für Dry-Blotting von DNA und iBlot Western Detektionsstapel werden verwendet, um den Western Nachweis auf zuvor geblotteten Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen durchzuführen. Jeder iBlot Transferstapel verfügt über eine Kupferelektrode und entsprechende Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen und DNA.
PVDF-Membran
  • Porengröße 0,2 μm , geringe Fluoreszenz
  • Besitzt höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
  • Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
  • Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
  • Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
  • Proteinbindungskapazität: 240 μg/cm2
Größen von Transferstapeln
  • Die normale Größe (13 x 8,3cm) wird für alle Novex Midi-Gel-Typen (oder gleichwertig) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
  • Die Mini-Größe (8 x 8cm) wird für alle Novex Mini-Gele (oder gleichwertig) verwendet.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
iBlot™
8 cm
PVDF
Mini, 8 x 8 cm
Nachhaltige Entsorgung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, PVDF, normale Größe