Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, mini
GREENER_CHOICE
iBlot Transferstapel werden zum Transfer von Proteinen verwendet
Marke:  Invitrogen™ IB301002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10227972
  • 359.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine Box iBlot™ Transferstapel mit 10 Stapeln.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
10 sets
Cellulosenitrat
10 Transferstapel-Sets in 1 Box. Bei Raumtemperatur lagern.
Mini, 8 x 8 cm
10 Blots
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
Raumtemperatur
iBlot™
Nachhaltige Entsorgung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerNM211024-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301002
ChargennummerNM221224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301002
ChargennummerNM170924-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301002
ChargennummerNM180422-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIB301002
ChargennummerNM010522-02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIB301002
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, mini > Mini, 10 Sets