Learn More
Invitrogen™ iBlot™ DNA Transfer Stack
GREENER_CHOICE
Ein schnelles und effizientes System für den Transfer von DNA aus Agarose- oder Polyacrylamidgelen in nur sieben Minuten
Marke:  Invitrogen™ IB801001
Artikelnummer. 10697444
  • 634.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jeder iBlot DNA-Transferstapel enthält Schwämme, Kathodenelektrode und Anodenelektrode sowie eine Nylonmembran, vormontiert und mit einer firmeneigenen Formulierung geprimt, damit ein optimaler Transfer von DNA vom Gel auf die Membran gegeben ist. Transferstapel werden in Größen von 10 Packungen angeboten.
Beschreibung
Beschreibung
Im Gegensatz zu Kapillar-, Vakuum oder Elektro-Blotting erfordert Dry-Blotting keine zusätzlichen Puffer oder Flüssigkeiten, was zu einer geringeren Varianz der Ergebnisse führt.
  • Zeitersparnis — DNA-Transfer in 7 Minuten statt in 16 Stunden
  • Reproduzierbarkeit — konsistente Bedingungen bei Vorbereitung und Ausführung von Blots
  • Anwenderfreundlichkeit — unschöne Puffer und mühsame Vorbereitungen entfallen
  • Besteht aus einem Gel-Transfergerät und Transferstapeln
  • Transferstapel sind vormontiert und nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt
  • Porengröße: 0,2μm
  • Gelgröße: Midi (8 x 13 cm)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jeder iBlot™DNA-Transferstapel enthält Schwämme, Kathodenelektrode und Anodenelektrode sowie eine Nylonmembran, vormontiert und mit einer firmeneigenen Formulierung geprimt, damit ein optimaler Transfer von DNA vom Gel auf die Membran gegeben ist. Transferstapel werden in Größen von 10 Packungen angeboten. Aufbewahrung von iBlot™ DNA Transfer Stacks bei Raumtemperatur. Dieses Produkt bleibt bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 2 Monate lang haltbar.
Polyacrylamid-Gel, Agarose-Gel
Nylon
iBlot™
Nachhaltige Entsorgung
0,2 Mikron
Raumtemperatur
iBlot™
Midi, 8 cm x 13 cm
Trocken
DNA-Transferstapel
Nylon-Membran
10 stacks
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ DNA Transfer Stack > DNA-Transferstapel