Learn More
Invitrogen™ Novex™ HRP Chromogenic Substrate (TMB)
Gebrauchsfertiges Einkomponentenreagenz für den empfindlichen Nachweis einer Meerrettich-Peroxidase (HRP) auf Western Blot- und Dot Blot-Membranen
Marke: Invitrogen™ WP20004
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das Novex™ HRP-Chromogensubstrat besteht aus einer gebrauchsfertigen Lösung aus TMB und bildet eine blaue Ausfällung mit Meerrettich-Peroxidase (HRP).
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
Chemisches Substrat | |
1 Flasche | |
Blau | |
Kolorimetrisch | |
Novex™ |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat | |
Einzelflasche mit Etikett: Novex™ HRP-Chromogensubstrat (TMB). Vor Licht schützen. Bei 4 °C lagern. |
|
Flüssig | |
TMB |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.