Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A für Immunpräzipitation
Einheitliche 2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche gekoppeltem rekombinantem Protein A (ca. 45 kDa)
Marke:  Invitrogen™ 10002D
1126.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1020.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10746713
  • 1266.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1 ml Dynabeads Protein A
Beschreibung
Beschreibung
Dynabeads Protein A sind eine Alternative zu Sepharose™ oder Agarose-Suspensionen für die Immunpräzipitation (IP).
  • Einfaches, nur ca. 30-minütiges Verfahren
  • Störende unspezifische Bindungen werden erheblich reduziert
  • Keine Säulen, Zentrifugierung oder zeitaufwändige Vorbehandlung der Proben erforderlich
  • Schonende Trennung bewahrt native Proteinkonformationen und große Proteinkomplexe
  • Die Trennung mit Magnet-Beads ist schnell und einfach auszuführen
  • Durch die schonende Trennung werden die Proteine nur geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Antikörperaufreinigung, Entdeckung von Biomarkern, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Sepharose™ ist eine Marke der GE Healthcare Unternehmensgruppe.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mg/mL
Polystyrol
2,8 μm
Geeignet für hohe Durchsätze
Protein A
5 ml
Antibodies
Protein A
Beads in Suspension
ISO9001 and ISO13485
Recombinant Protein A covalently bound to Dynabeads
Enthält: 5 ml Dynabeads™ Protein A
Lagerung: 2 °C bis 8 °C.
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Umgebungstemperatur
Dynabeads™
Immunpräzipitation
Protein A superparamagnetischer Bead
100 Tests
For Research Use Only
Monosized 2.8 mm (CV <5%)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2815198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10002D
Chargennummer2796040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10002D
Chargennummer2796044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10002D
Chargennummer2815205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10002D
Chargennummer2845827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10002D
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A für Immunpräzipitation > 5 ml