Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit
The Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit is intended for the coupling of an antibody to the surface of Dynabeads™ M-270 Epoxy beads.
Marke:  Invitrogen™ 14321D
972.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
922.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10365438
  • 1156.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Dynabeads™ M-270 Epoxy (>60mg freeze-dried), Buffer C1 (20mL), Buffer C2 (8mL), Buffer HB (15mL), Buffer LB (15mL), Buffer SB (40mL), 5X IP Buffer (120mL), 5X LWB (24mL), Buffer EB (4mL)
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2791440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14321D
Chargennummer2823056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14321D
Chargennummer2798813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14321D
Chargennummer2800049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14321D
Chargennummer2815293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14321D
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit > 60 mg