Learn More
Invitrogen™ DryEase™ Mini Cellophane
Bestandteil des DryEase Mini-Gel-Trocknungssystems
Marke:  Invitrogen™ NC2380
117.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11569156
  • 128.00 CHF / 200 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Minigel-Trocknungssystem ist ein einfaches, leicht zu handhabendes Kit zur gleichmäßigen Trocknung von Gelen durch passive Verdampfung. Mit dem Kit können Gele auf einer Grundplatte zwischen zwei offenen Rahmen montiert werden, sodass die beiden Außenflächen der Gele der Luft ausgesetzt sind. Dementsprechend können sie gleichmäßig trocknen, und die Rissbildung ist minimal. Die firmeneigene Gel-Dry™ Trockenlösung moduliert die Rate der Wasserfreisetzung und garantiert dadurch rissfreie Gele. Beim DryEase™ System werden Gele über Nacht mit einheitlicher Zugspannung an allen Punkten des Gels getrocknet, um Rissbildung zu beseitigen. Mit dem DryEase™ System getrocknete Gele eignen sich für Fluorographie, Densitometrie, Autoradiographie oder dauerhafte Aufbewahrung.
Geltrocknung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Novex™
Raumtemperatur
Mini-Cellophan
200/ pkg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DryEase™ Mini Cellophane > 200 Stück/Packung