Learn More
Invitrogen™ Digitonin (5 %)
Eine Detergenslösung zur Vorbereitung nativer Proteinproben für die Verwendung mit dem NativePAGE™ Gel-System
Marke:  Invitrogen™ BN2006
221.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10636033
  • 240.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 1 ml Lösung
Beschreibung
Beschreibung
Die gebrauchsfertige Detergenslösung verbessert die Löslichkeit hydrophober Proteine und Membranproteine während der Probenvorbereitung. Die mit 10 % DDM, 5 % Digitonin oder dem NativePAGE™ Probenvorbereitungs-Kit vorbereiteten Proben sind kompatibel mit NativePAGE™ Novex Bis-Tris-Gelen für die native Elektrophorese und sorgen für eine höhere Auflösung und reduzierte Streifenbildung.
  • Auch im NativePAGE Sample Prep Kit enthalten.
  • Gebrauchsfertige Reinigungslösung
  • Verbessert die Löslichkeit hydrophober Proteine und Membranproteine während der Probenvorbereitung
  • Proben, die mit 10 % DDM und 5 % Digitonin bzw. dem NativePAGE™ Probenvorbereitungskit vorbereitet wurden, sind kompatibel mit NativePAGE Novex BIS-TRIS-Gelen für native Elektrophorese und zeigen dabei eine erhöhte Auflösung und reduzierte Streifenbildung.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11024-24-1
Clear
IHC, Cryo-EM, Crystallography
Native-PAGE
1 ml
Native Gel Electrophoresis
1229
Digitonin
1 ml Lösung. Bei +4 °C lagern.
5%
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Digitonin-Lösung
Flüssig
NativePAGE Gels
Jeweils
Nasseis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Digitonin (5 %) > 1 ml Lösung