Learn More
Invitrogen™ Cytokine 29-Plex Monkey Panel
Speziell für die Quantifizierung von Affenzytokinen, Chemokinen und Wachstumsfaktoren in Serum-, Plasma- und Gewebekulturüberstandsproben entwickelt
Marke:  Invitrogen™ LPC0005M
Artikelnummer. 13325464
  • 7920.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vorgemischte mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads; Standard; vorgemischte Nachweisantikörper; Verdünnungsmittel; SAV-Konzentrat; Puffer; Waschlösung; Magnetplatte; Filterplatte; vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Durch die gleichzeitige Messung von 29 Analyten liefert das Assay-Panel mehr Daten aus jeder Probe, was Kosten und Zeit spart. Dieser Assay kann allein oder in Kombination mit anderen ausgewählten Luminex Singleplex-Kits von Life Technologies durchgeführt werden. MAGPIX™-Systeme Geeignet für die Verwendung mit den Luminex 100™/200 und FLEXMAP 3D™ Systemen.
Das magnetische Affen-Zytokin-29-Plex-Panel für die Luminex-Plattform bietet Reagenzien für die genaue, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung von Affen-Proteinen, einschließlich:
Zytokine: Il-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, Il-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-17, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IP-10, TNF-α
Chemokine: Eotaxin, IL-8, MCP-1, MDC, MIF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, I-TAC, RANTES
Wachstumsfaktoren: EGF, FGF-basic, HGF, VEGF
Luminex xMAP™ Technologie – effektives und erprobtes Analysehilfsmittel
Das magnetische Affen-Zytokin-29-Plex-Panel basiert auf der xMAP Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Magnetische Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads, die kovalent an unterschiedliche Antikörper gebunden sind, können mithilfe einer 96-Well-Mikroplatte im gleichen Assay gemischt werden. Nach Abschluss des Sandwich-Immunoassays können Beads mit den Luminex 200 und LEXMAP 3D™ Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beads (Analyt) und der Assay-Signale (PE) gemessen werden.
MAGPIX™ System – bringt die Leistungsfähigkeit von Multiplex in jedes Labor
Das System kann auch für die Probenanalyse verwendet werden. Dieses Gerät nutzt die xMAP-Technologie und verwendet Leuchtdioden (LEDs) zur Anregung, eine CCD-Kamera zur Detektion von Beads und Analyten sowie digitale Hochgeschwindigkeits-Signalprozessoren. Das MAGPIX-System ist kompakter und robuster und bietet ein sehr kostengünstiges Multiplex-Werkzeug auf Basis magnetischer Beads. Die einfache, sofort einsatzbereite Ausführung ermöglicht Forschern die schnelle Durchführung von Singleplex- oder Multiplex-Assays von bis zu 50 Zielen in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX-System ist anwenderfreundlich – für neue und erfahrene Anwender gleichermaßen hervorragend geeignet.
Mit Magnetbeads können Sie Ihre Zeit effektiver nutzen
Magnetbead-basierte Assays verwenden Luminex MagPlex Magnet-Mikrosphären. Alle anderen Assay-Komponenten sind identisch mit den äquivalenten Luminex Assays auf Basis von Polystyrolkügelchen und bieten daher die identische Qualität und Konsistenz. Die MagPlex Technologie nutzt die magnetischen Eigenschaften, um die Waschschritte des Assays zu vereinfachen und die Einheitlichkeit der Ergebnisse zu maximieren. Auf Magnet-Beads basierende Assays ermöglichen auch die Automatisierung, verkürzen die Anwendungszeit und erhöhen Durchsatz und Präzision. Anwenderfreundliche Protokolle liefern Ergebnisse in nur 3,5 Stunden. Die Assays sind sowohl für Vakuum-basierte als auch magnetische Waschstationen geeignet und funktionieren gut mit dem MAGPIX System sowie anderen Luminex xMAP Plattformen.
Höhere Validierung für sichere Ergebnisse
Das magnetische Affen-Zytokin-29-Plex-Panel wurde mit denselben strengen Kriterien validiert, die Luminex-Assays auszeichnen und von anderen handelsüblichen Assays unterscheiden. Mit unseren über 20 Jahren Erfahrung tragen unsere voll qualifizierten Antikörper dazu bei, die Spezifität und Empfindlichkeit unserer Assays zu gewährleisten. Jedes Kit wird mit einer Packungsbeilage geliefert, die die Spezifikationen für jeden Marker im Assay beschreibt.
  • Herausragendes Leistungsverhalten: Präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
  • Hohe Qualität: Vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für eine hervorragende Spezifität und Empfindlichkeit
  • Schnelle und einfache Protokolle: Durchführen des Multiplex-Assay und Datenanalyse in der Regel in weniger als einem Tag
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multiplex-Panel
nicht-humaner Primat
Fluoreszenz
Siehe Produktdokumentation
Siehe Produktdokumentation
Luminex™ Geräte
Zytokine
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Nasseis
96 Tests
Kombinierbar
R-PE
Siehe Analysezertifikat
Vorkonfiguriertes Panel
Novex
Zytokine und Rezeptoren
Enthält vorgemischte, mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads, Standard, vorgemischte Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt. Bei 2 bis 8 °C lagern.
Immunology, Cytokines
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Cytokine 29-Plex Monkey Panel > 100 Assays