Learn More
Invitrogen™ Zelllysepuffer
Geeignet für ELISA und Western Blotting
Marke: Invitrogen™ FNN0011
320.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erstellung eigener Immunassays, Zellanalyse, Zelllyse, Immunassays, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Western Blot, Probenvorbereitung für ELISA | |
Trockeneis |
Zellextraktionspuffer | |
100 ml |