Learn More
Invitrogen™ ELISA Buffer Kit
Konzentriert
Marke:  Invitrogen™ CNB0011
Artikelnummer. 10170523
  • 411.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Beschichtungspuffer A (100 ml): 1 Flasche Beschichtungspuffer B (100 ml): 1 Flasche Assay-Puffer (5x) (200 ml): 1 Flasche Waschpuffer (25x) (100 ml): 3 Flaschen, stabilisiertes Chromogen (25 ml): 4 Flaschen, Stopplösung (100 ml): 1 Flasche.
Beschreibung
Beschreibung
Das Pufferkit für Antikörperpaare ist für die Verwendung mit Invitrogen-Antikörperpaaren vorgesehen. Das Kit enthält ausreichend Material für zehn ELISA-Platten.
Erstellen eigener Immunoassays, Zellanalysen, Immunoassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 plates
ELISA
Nasseis
Konzentrat
Beschichtungspuffer A (100 ml): 1 Flasche
Beschichtungspuffer B (100 ml): 1 Flasche
Assay-Puffer (5x) (200 ml): 1 Flasche
Waschpuffer (25x) (100 ml): 3 Flaschen
Chromogen, stabilisiert (25 ml): 4 Flaschen
Stopplösung (100 ml): 1 Flasche. Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ ELISA Buffer Kit > 10 Platten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.