Learn More
Invitrogen™ Mini-Blot-Modul
GREENER_CHOICE
Das Nassübertragungsgerät eignet sich ausschließlich für den Einsatz mit dem Bolt Minigel Tank
Marke:  Invitrogen™ B1000
468.02 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15125804
  • 702.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Bolt Mini-Blot-Modul mit Dichtung; Blotting-Schwammpads (4); Blotting-Pinzette; Blotting-Walze
Beschreibung
Beschreibung
Der Bolt Minigel-Tank bietet Platz für ein Blot-Modul pro Kammer oder zwei Blot-Module insgesamt bei paralleler Anordnung. Das Bolt Mini-Blot-Modul ist kompatibel mit Bolt Bis-Tris Plus Gelen und kann ein Gel pro Nasstransfer aufnehmen. Der universelle Anschluss und die Formdichtung sorgen für eine einfache Handhabung des Blot-Moduls, während der innere Kern des Blot-Moduls die Verwendung von weniger methanolbasiertem Transferpuffer pro Nasstransfer erlaubt. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine in der Regel in 30 bis 60 Minuten auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
  • Fassungsvermögen: ≤ 2 Blot-Module/Minigel-Tank, 1 Minigel/Blot-Modul
Informationen über Bolt Bis-Tris Plus Gele
  • Bolt Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden.
  • Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris Gele erzielen Bolt Bis-Tris Plus Gele eine gleichbleibende Gelleistung und sorgen für eine pH-neutrale Umgebung, die Proteinveränderungen minimiert.
  • Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Proteinintegrität von entscheidender Bedeutung ist. Zudem gewährleisten Bolt Gele optimale Ergebnisse bei alltäglichen Proteintrennungen.
  • Bolt Bis-Tris Plus Gele sind in vier Gelarten und vielen Well-Formaten erhältlich.
  • Jede Packung enthält 10 Gele
  • Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Bolt Minigel-Tank erforderlich.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Blot-Modul
Blotting-Pinzette
Blotting-Walze
4 Blotting-Schwämme
Nasstransfer
Vorgegossene Mini Proteingele
Nitrozellulose, PVDF
Blot-Modul
1 unit
≤2 Blot-Module/Mini-Gel Tank, 1 Mini-Gel/Blot-Modul
Mini-Gel-Tank
Mini, 8 x 8 cm
Nass
Energieeffizient, weniger Risiken
Vertikal
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mini-Blot-Modul > 1 Einheit