Learn More
Invitrogen™ BenchMark™ Proteinleiter
Molekülmassenstandard für SDS-PAGE
Marke: Invitrogen™ 10747012
323.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
297.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Zwei Fläschchen mit je 250 μl im Ladepuffer, bestehend aus 50 mmol Tris-HCl (pH 6,8), 2 mmol EDTA, 10 mmol DTT, 2 % (w/v) SDS, 10 % (w/v) Glycerin, 0,01 % (w/v) Bromophenolblau
Beschreibung
Die BenchMark Proteinleiter besteht aus 15 rekombinanten Proteinen mit Molekulargewichten von 10 bis 220 kDa und kann mit NuPAGE™, Tris-Glycin oder Tricin-Gelen verwendet werden.
- Besonders intensive Orientierungsbanden für 20 und 50 kDa zur Gewährleistung der korrekten Identifizierung jedes Proteins
- Affinitätsgereinigte Proteine bieten deutlich sichtbare Banden und einen klaren Hintergrund
- Gebrauchsfertiges Format für das direkte Auftragen auf ein SDS-PAGE-Gel
- Nachweis mit Coomassie™ Brilliant Blue R-250, Silber- oder einer anderen Proteinfärbung
- Ausreichende Reagenzmenge für 100 Mini-Gele oder 50 reguläre Gele mit Coomassie Brilliant Blue R-250
- Gel-Kompatibilität: Bolt Bis-Tris Plus Gele, NovexTricin-Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Zwei Fläschchen mit je 250 µl, geliefert in einem Ladepuffer mit 50 mM Tris-HCl (pH-Wert 6,8), 2 mM EDTA, 10 mM DTT, 2 % (Gew.-%) SDS, 10 % (Gew.-%) Glycerin, 0,01 % (Gew.-%) Bromphenolblau. Lagerung bei -20 °C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. |
|
Proteinleiter | |
10 bis 220 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
BenchMark™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
15 | |
Ja | |
Ungefärbt | |
220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa | |
2 x 250 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |