Learn More
Invitrogen™ 20X Bolt™ MOPS SDS-Laufpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
119.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laufpuffer
Konzentration 20X
Zur Verwendung mit (Geräte) Bolt
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Bolt™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13226499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
B0001
500 ml
119.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13236499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
B000102
5 l
580.00 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Bestellinformation
Die Haltbarkeit beträgt bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate.
Spezifikation
Spezifikation
Laufpuffer
Bolt
Bolt™
20X
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : MOPS SDS-Laufpuffer (20X).
Bei Raumtemperatur lagern.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 6 Monate.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ 20X Bolt™ MOPS SDS-Laufpuffer