Learn More
Novex™ Novex™ 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Proteingele, 1,0 mm
Novex 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Gele sind für den Nachweis und die Charakterisierung von Proteasen, die Gelatine als Substrat verwenden, nützlich. Proteasen laufen unter denaturierenden Bedingungen auf einem Gelatinegel und sind nach einem einfachen Renaturierungs-, Entwicklungs- und Färbeprotokoll als helle Banden vor dunklem Hintergrund sichtbar.
322.00 CHF
Spezifikation
Gelgröße Mini
Produktlinie Novex™
Gelanteil (%) 0,1
Geltyp Zymogram Gel
Trennmodus Molekulargewicht
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
15605608
Unterlagen ansehen
Novex™
ZY00100BOX
10-Well
322.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15754632
Unterlagen ansehen
Novex™
ZY00102BOX
12-Well
322.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15615608
Unterlagen ansehen
Novex™
ZY00105BOX
15-Well
322.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Novex 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Gele sind für den Nachweis und die Charakterisierung von Proteasen, die Gelatine als Substrat verwenden, nützlich. Proteasen laufen unter denaturierenden Bedingungen auf einem Gelatinegel und sind nach einem einfachen Renaturierungs-, Entwicklungs- und Färbeprotokoll als helle Banden vor dunklem Hintergrund sichtbar. Zymographiegele werden häufig zum Nachweis von Matrixmetalloproteinasen verwendet. Novex 10 % Zymogram Plus Gele sind hochempfindlich und können bis zu 5 x 10-6 Einheiten Kollagenase nachweisen.
Formulierung
Novex Zymogram Plus Gele sind Tris-Glycin-Gele mit 0,1 % Gelatine, die in das Gel eingearbeitet ist. Sie sind hergestellt aus hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien: Tris-Base, HCl, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, hochreines Wasser und Gelatine als Substrat. Alle bestehen aus einem 4 %-Stapelgel.
Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex 10 % Zymogram Plus Gele werden in einer festen Konzentration von 10 % Gelatine und drei verschiedenen Well-Formaten (10, 12 und 15 Wells) geliefert.
Empfohlene Puffer
Verwenden Sie Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (LC2675) mit diesen Gelen. Novex Zymogram Renaturierungspuffer (LC2670) und Novex Zymogram Entwicklungspuffer (LC2671) werden ebenfalls empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Mini
0,1
Molekulargewicht
30 bis 150 kDa (Tris-Glycin-Puffer)
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
Novex™
Zymogram Gel
10 Gele/Karton
Nasseis
1,0 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novex™ Novex™ 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Proteingele, 1,0 mm