Learn More
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ein saugfähiger, robuster Mopp für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und kritischen Umgebungen
Marke:  Micronova™ MP52-31-12W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13198715
  • 680.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : MH-, MHC- oder QDMH-Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova NovaKnit™ String-Mopps verfügen über ein einzigartiges Rippenmuster und ein Schlingenbündel, wodurch sie sowohl fusselarm als auch äußerst saugfähig sind. Erhältlich in 100 % Polyester oder in einer Mischung aus 75 % Polyester/25 % Nylon für Anwendungen, die eine höhere Saugfähigkeit erfordern.
  • Robuster Mopp mit gestrickten Fäden zur Reinigung von Böden
  • Zur Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten Umgebungen
  • Die gerippten Bündel sind fusselarm und saugfähig
  • Schlingen-Design ohne freiliegende Kanten
  • Solide Konstruktion und beständiges Material
    • 100 % Polyester oder Mischung aus 75 % Polyester und 25 % Nylon
  • Saugfähiger und langlebiger als herkömmliche Reinraummopps
  • Zur Verwendung mit dem MH-1 Moppgriff oder dem Edelstahlgriff der Serie SSU über den QDMH-1 Moppadapter
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Griff -oder- QDMH-1 MicroMop Adapter und Griff der SSU-Serie sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.)
Weiß
15 in.
38,1 cm
17,8 cm
Chemikalien
24/Karton
MH-1 Mop-Griff oder Befestigung am universellen Edelstahlgriff über den QDMH-1 Mop-Adapter
Polyester
String-Mopp
12 oz.
Unsteril
Autoklavierbar
7 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie > NovaKnit Wischmopp, 100 % Polyester, String-Schlingenmopp, 12 oz (354,88 ml)