Learn More
Micronova™ Wischmopps der NovaKnit™ Serie
Ein saugfähiger, robuster Mopp für die Reinigung und Flüssigkeitsaufnahme in kontrollierten und kritischen Umgebungen
Marke: Micronova™ MD5131-12WIR
Requires : MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
Beschreibung
Die einzigartige Riffelung der Fasern erzeugt einen Mopp, der sowohl fusselarm als auch saugfähig ist. NovaKnit ist in zwei Geweben erhältlich: 100 % Polyester oder Polyester/Nylon-Mischung für Anwendungen, die eine höhere Saugfähigkeit erfordern.
Die solide Konstruktion des Mopps in Kombination mit den strapazierfähigen Geweben ermöglicht die Verwendung des Mopps mit starken Desinfektionsmitteln; er ist waschbar und wiederverwendbar. Die NovaKnits sind autoklavierbar und bestrahlt erhältlich.
Die NovaKnit Serie kann mit dem MH-1 Moppgriff verwendet oder über den QDMH-1 Moppadapter am Universal-Edelstahlgriff befestigt werden.
- Hervorragende Reinigungsfähigkeit
- Langlebiger als herkömmliche Baumwolle/Rayon-Mopps
- Wirtschaftliches Design
- Waschbar/autoklavierbar
- Saugfähiger als herkömmliche Reinraummopps
Material: MP52-31-12W 100% Polyester MP53-31-12W Polyester/Nylon-Mischung
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Griff -oder- QDMH-1 MicroMop Adapter und Griff der SSU-Serie sind ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.) | |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
7 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Polyester Microdenier Ribbed Knit (Tubes) |
String-Mopp | |
15 in. | |
38.1 cm | |
17.8 cm | |
Chemikalien | |
24/Cs. | |
Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048776-000 | Qualitätsbescheinigung | 21/04/2025 | MD5131-12WIR |
048270-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/04/2025 | MD5131-12WIR |
047298-000 | Qualitätsbescheinigung | 28/01/2025 | MD5131-12WIR |
046425-000 | Qualitätsbescheinigung | 18/11/2024 | MD5131-12WIR |
046680-000 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | MD5131-12WIR |