Learn More
Micronova™ NovaHol™ Reinraum-Reiniger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der Isopropylalkoholgehalt beschleunigt die Trocknungszeit
Marke:  Micronova™ NH1-G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11982475
  • 411.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Der Micronova NovaHol™ Reinraumreiniger wurde mit einer hohen Verdampfungsrate entwickelt und erlaubt direktes Auftragen auf eine Vielzahl von Oberflächen, darunter Glas, Acryl, Vinylvorhänge, Weichwände und Edelstahl. Die geringe Konzentration von Isopropylalkohol in der Formel ermöglicht die Verwendung für Vinyl- und Kunststoffoberflächen.
  • Gebrauchsfertig, Tensid für den Reinraum
  • Schnelltrocknungsformel mit Zusatz von Isopropylalkohol
  • Hohe Verdampfungsrate
  • Ideal für leitfähige Bodebeläge
  • Funktioniert gut mit Epoxid
  • Kann direkt auf zahlreiche Oberflächen angewendet werden
  • Ideal für Glas-, Acryl- und Edelstahloberflächen im Reinraum
  • Erhältlich in einer 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Nachfüllflasche
  • Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
  • Geringer Gehalt mobiler Ionen
  • Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
  • Biologisch abbaubar
  • Freispülend
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer044885-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberNH1-G
Chargennummer039193-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberNH1-G
Chargennummer035259-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2023 Catalog NumberNH1-G
Chargennummer038307-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2023 Catalog NumberNH1-G
Chargennummer037829-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2023 Catalog NumberNH1-G
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaHol™ Reinraum-Reiniger > Novahol, Reinigungsmittel für Reinräume, schwach ionisches Tensid mit IPA, 1 gal