Learn More
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12838435
|
Merck Millipore
71086-3 |
735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
- Hohe Genauigkeit, Ausbeute und Prozessivität handelsüblicher Proofreading-DNA-Polymerasen
- Verstärkt genomische DNA-Matrizen bis zu 12 kbp
- Amplifiziert Plasmid- und Lambda-DNA-Templates bis zu 21 kbp
- Amplifiziert GC-reiche Sequenzen erfolgreich
- Verhindert das Fehlpriming und die Bildung von Primer und Dimer
- Komfortable, automatisierungskompatible Einrichtung bei Raumtemperatur
- Optimaler KOD Hot Start Buffer für leistungsstarke PCR über einen großen Target-Bereich hinweg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millipore Novagen™ KOD Heißstart-DNA-Polymerase