Learn More
Micronova™ NovaClean™ Lab & Glass Reinigungsmittel
BIOPHARMA
Dieses gebrauchsfertige, gering ionische Reinigungsmittel kann direkt auf zahlreiche Arbeitsoberflächen wie Glas, Edelstahl, Epoxid-Acryl und Vinylvorhänge im Reinraum aufgetragen werden. Erhältlich in einer einfach zu bedienenden 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Flasche.
Marke:  Micronova™ NC2-Q
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11966855
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Reinigungsmittel für Arbeitsstationen und Glas
Der Micronova NovaClean™ Lab & Glass Reiniger ist ein gering ionisches Reinigungsmittel, das für den Einsatz am Reinraumarbeitsplatz, an Werkbänken mit laminarer Luftströmung für Acryl- und lackierte Oberflächen entwickelt wurde.
  • Gebrauchsfertig, Tensid für den Reinraum
  • Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
  • Geringer Gehalt mobiler Ionen
  • Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
  • Kann direkt auf zahlreiche Oberflächen angewendet werden
  • Wirkt gut auf Glas, Edelstahl, Epoxid, Acryl und auf Vinylvorhängen
  • Ideal für leitfähige Bodebeläge
  • Erhältlich in einer 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Nachfüllflasche
  • Biologisch abbaubar
  • Freispülend
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaClean™ Lab & Glass Reinigungsmittel > NovaClean Lab & Glass Cleanroom Detergent, ionisches Tensid, 1 qt.