Learn More
Melford Nourseothricin Sulfate
Nourseothricin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic.
140.00 CHF - 656.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nourseothricin Sulfate |
---|---|
CAS | 96736-11-7 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30018588
|
Melford
N51200-1.0 |
1 g |
656.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30018586
|
Melford
N51200-0.1 |
100 mg |
140.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30018587
|
Melford
N51200-0.5 |
500 mg |
450.00 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nourseothricin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic.
Nourseothricin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic. It is commonly used as a selection agent in molecular biology, genetics, and cell culture applications. Nourseothricin, also known as Streptothricin, is a natural product derived from Streptomyces species.In molecular biology, Nourseothricin Sulfate is often employed as a selectable marker in gene expression studies and genetic engineering experiments. It works by inhibiting protein synthesis in bacterial and eukaryotic cells, leading to cell death.
Researchers use this antibiotic to introduce or maintain plasmids carrying resistance genes encoding Nourseothricin acetyltransferase (NAT) enzyme. The NAT enzyme inactivates Nourseothricin, allowing only the transformed cells to survive and propagate.
Nourseothricin Sulfate is also utilized in cell culture and microbiology. It can be used to selectively kill bacterial or fungal contaminants in cell cultures, thereby ensuring the purity of cell lines.
Additionally, it finds application in the isolation and maintenance of resistant strains in microbiological research.Spezifikation
Nourseothricin Sulfate | |
96736-11-7 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.