Learn More
Invitrogen™ Normal Rabbit Serum
Normales Kaninchenserum.
Marke:  Invitrogen™ PLN5001
134.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15574404
  • 168.00 CHF / 5 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Normales Kaninchenserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Flüssig
5 mL
Rabbit
Kaninchenserum
Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer230925030A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberPLN5001
Chargennummer240521012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberPLN5001
Chargennummer240117011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberPLN5001
Chargennummer240521011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberPLN5001
Chargennummer240723023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberPLN5001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Normal Rabbit Serum > Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30°C).