Learn More
Normal Goat Serum (10%)
Normales Ziegenserum (10 %)
Spezifikation
Spezies Goat/Caprine
Versandbedingung Nasseis
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Blockierlösung mit 10 % normalem Ziegenserum ist gebrauchsfertig in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH-Wert 7.4) mit 0.1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Dieses normale Ziegenserum ist für den Einsatz als Blockierungslösung vorgesehen, wenn ein aus der Ziege stammender Sekundärantikörper bei einer immunhistochemischen Färbung angewendet wird.
Um die nicht-spezifische Bindung vom zweiten Ziege-Antikörper zu blockieren, muss der Gewebeschnitt vor dem Primärantikörper-Inkubationsschritt mit 10 % normalem Ziegenserum für 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Goat/Caprine
Nasseis
Dokumentation
Product Certifications
Zur Verwendung im Labor
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Normal Goat Serum (10%)