Learn More
Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Für Systeme zur automatischen Probennahme und NMR mit hohem Durchsatz. Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas wurden für Qualität und Präzision entwickelt.
28.05 CHF - 383.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 4,97 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12800056
Unterlagen ansehen
Norell
502-7 RED
178 mm Rot 50 pro Packung
383.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12842336
Unterlagen ansehen
Norell
502-7
178 mm Farblos 50 pro Packung
163.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12862336
Unterlagen ansehen
Norell
552-7
178 mm Farblos 5/Packung
28.05 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Praktisch alle Schwankungen an Boden und Wand wurden eliminiert
  • Verbesserte schimmernde Zeiten und Probenreproduzierbarkeit
  • Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
  • Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
178 mm
NMR-Probenröhrchen
4,2 mm
Kappe
Borosilikatglas
4,97 mm
Routinemäßige NMR
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas