Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-Probenröhrchen
Hervorragend geeignet für die Überwachung von Reaktionen, das Scouting nach neuen Verbindungen oder das routinemäßige NMR. Norell™ Standard Series™ NMR Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt und sind die erste Wahl für den heutigen Wissenschaftler.
Marke:  Norell ST500-8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12892336
  • 385.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
  • Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
  • Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
  • Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
203 mm
NMR-Probenröhrchen
4,2 mm
Kappe
Borosilikatglas
4,9 mm
Routinemäßige NMR
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-Probenröhrchen > Länge: 203 mm; Innendurchmesser: 4,2 mm; Menge: 100er-Packung