Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus Polyestervliesstoff
Vliesstäbchen aus Polyester sind mit kleinen und langen Griffen erhältlich.
533.00 CHF - 800.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05 und REACH |
---|---|
Produkttyp | Tupfer |
Klebstofftyp | Nicht kontaminierend |
Griffmaterial | Polypropylen |
Spitzenmaterial | Vlies-Polyester |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Spitze | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Spitze | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17208650
![]() |
Berkshire™
LTN70F.20 |
1,1cm | 5,9cm |
533.00 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12886804
![]() |
Berkshire™
LTN1465.10 |
1.7 cm | 14.5 cm |
800.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zweilagiges, hydrogenförmiges Polyester über flexiblem Paddel
- Weich und nicht abrasiv
- Thermisch verbundener Kopf
- Verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
Spezifikation
RoHS 2002/05 und REACH | |
Nicht kontaminierend | |
Vlies-Polyester |
Tupfer | |
Polypropylen |