Learn More
Invitrogen™ Antihaftfreie, RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Marke: Invitrogen™ AM12300
291.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
191.90 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ambion™ Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei. Sie haben eine kraftschlüssige Abdichtung, die Temperaturen von -90 °C bis +120 °C widersteht, und sind mit praktischen Gradmarkierungen versehen.
Spezifikation
Klar | |
Polypropylen | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Autoclavable | |
Ja | |
RNase-freies Mikrozentrifugenröhrchen |
0,5 ml | |
1000 Röhrchen | |
Ambion™ | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Schnappverschluss | |
Yes | |
Graduated |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.